Learn More
2-Brompropen, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319065
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2-Bromopropene is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is also used as a fumigant. Further, it reacts with nonanal to prepare 2-methyl-undec-1-en-3-ol using chromium(II) chloride as a reagent. It is utilized as a refrigerant used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brompropen wird als Lösungsmittel und als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet. Es wird auch als Räuchermittel verwendet. Darüber hinaus reagiert es mit Nonanal, um 2-Methyl-Undec-1-en-3-ol mit Chrom(II)-chlorid als Reagenz herzustellen. Es wird als Kältemittel für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-93-7
Summenformel C3H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 120.977
MDL-Nummer MFCD00000140
InChI-Schlüssel PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
PubChem CID 11202
IUPAC-Name 2-Bromprop-1-en
SMILES CC(=C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopropene
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -87°C
Dichte 1.362
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt 4°C (39°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.443
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731926
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 120.98
Reinheit (%) 99%