Learn More
2-Brommesitylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Bromomesitylene is a useful synthetic intermediate, Aromatics, Boron Derivatives, Catalyst. It is an intermediate used to prepare Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate (H714510) which is a frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Brommesitylen ist ein nützliches synthetisches/-r Zwischenprodukt, aromatischer Stoff, Boron-Derivat, Katalysator. Es ist ein Zwischenprodukt zur Herstellung von Wasserstoff[4-[bis(2,4,6-Trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-Tetrafluorphenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)borat (H714510), einem frustrierten Phosphoniumborat für die metallfreie katalytische Hydrierung von Iminen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser(20 °C).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, übermäßiger Hitze.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromomesitylene |
Schmelzpunkt | 2°C |
Dichte | 1.322 |
Siedepunkt | 224°C to 226°C |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Brechungsindex | 1.552 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1907245 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water(20°C) . |