Learn More
(2-Bromethyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10319093
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-63-9
MDL-Nummer MFCD00000240
InChI-Schlüssel WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC-Name 2-Bromethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Bromoethyl)benzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3500g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H9Br
Strukturformel C6H5(CH2)2Br
Brechungsindex 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589nm)
Menge 2.5 L
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flüssigkeit