Learn More
(2-Bromethoxy)-tert-butyldimethylsilan, 98 %, stab. mit Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 120°C (100mmHg) |
Chemischer Name oder Material | (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane |
Namenshinweis | Stabilized with sodium carbonate |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 5 g |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Formelmasse | 239.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.444 |