Learn More
2-Brombiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as an intermediate of organic synthesis and pharmaceutical. It also can react with norborn-2-ene to get 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-methanobiphenylene, in synthesis of a novel trispirocyclic hydrocarbon. It is used as a reference compound to investigate extraction efficiency of solid-phase micro extraction fibers, based on methacrylic acid-trimethylolpropanetrimethacrylate copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dient als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese und in Pharmazeutika. In einer Reaktion mit Norborn-2-en kann es außerdem 5-Phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-methanobiphenylen ergeben, also einen neuartigen trispirozyklischen Kohlenwasserstoff synthetisieren. Es dient als Referenzverbindung bei der Untersuchung der Extraktionseffizienz von Festphasenmikroextraktionsfasern basierend auf Copolymeren aus Methacrylsäure und Trimethylolpropantrimethacrylat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromobiphenyl |
Schmelzpunkt | 0°C to 2°C |
Dichte | 1.376 |
Siedepunkt | 298°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.629 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1863156 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 233.12 |