Learn More
2-Brombenzylmercaptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403437
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143888-85-1
Summenformel C7H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 203.10
MDL-Nummer MFCD04038925
InChI-Schlüssel UJNSDLRPHRMVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl mercaptan, 2-bromobenzylmercaptan, 2-bromophenyl methanethiol, o-bromobenzyl hydrosulfide, 2-bromobenzylthiol, 2-bromophenyl methane-1-thiol, 2-bromobenzyl, 2-bromobenzyl mercap, pubchem6847
PubChem CID 2773673
IUPAC-Name (2-bromphenyl)methanthiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzyl mercaptan
Dichte 1.527
Siedepunkt 256°C to 257°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.617
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 203.1
Reinheit (%) 99%