Learn More
2-Brombenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Brombenzothiazol, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Fern von starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen aufbewahren.
2-Brombenzothiazol, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Fern von starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromobenzothiazole |
Schmelzpunkt | 39°C to 43°C |
Farbe | Gelb |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 214.08 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |