Learn More
2-Brombenzo[b]thiophen, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728815
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 5394-13-8
Summenformel C8H5BrS
Molekulargewicht (g/mol) 213.092
MDL-Nummer MFCD08435846
InChI-Schlüssel WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
PubChem CID 94786
IUPAC-Name 2-Brom-1-Benzothiophen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzo[b]thiophene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 213.1
Reinheit (%) 97%