Learn More
2-Brom-6-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-nitrotoluene |
Schmelzpunkt | 37°C to 42°C |
Siedepunkt | 108°C to 110°C (3.3 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2502581 |
Formelmasse | 216.04 |
Reinheit (%) | 98% |