Learn More
2-Brom-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 90.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 222.06 |
Reinheit (%) | 90% |