Learn More
2-Brom-4,5-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379355
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166281-37-4
Summenformel C6H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.99
MDL-Nummer MFCD00070751
InChI-Schlüssel FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-diflouo phenol, 2-bromo-4,5-difluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem2835, acmc-1bxcg, 2-bromo-4,5-difluoro, intermediates-zcf02247, 2-bromo-4,5-difluorophen, ksc494o4b, 2-bromo-4,5-difluorophenol
PubChem CID 2736288
IUPAC-Name 2-Brom-4,5-difluorphenol
SMILES OC1=CC(F)=C(F)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,5-difluorophenol
Dichte 1.829
Brechungsindex 1.532
Menge 5 g
Beilstein 8355005
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) 97%