Learn More
2-Brom-1-buten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420561
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-1-buten wird zur Herstellung von 2-Ethyl-Acrylsäure verwendet.Es dient als photolytischer Vorläufer für 1-Buten-2-yl.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Benzol.Nicht mischbar in Wasser.
Anmerkung
Vor Luft geschützt aufbewahren.Unter trockenem Inertgas lagern.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23074-36-4
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.004
MDL-Nummer MFCD00039178
InChI-Schlüssel HQMXRIGBXOFKIU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89990
IUPAC-Name 2-Brombut-1-en
SMILES CCC(=C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-butene
Brechungsindex 1.4525
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Synonym 2-bromo-1-butene, 1-butene, 2-bromo, sjphabimsp@, 2-bromobutene, 2-bromo-l-butene, 1-butene,2-bromo
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone and benzene. Not miscible in water.
Formelmasse 135
Reinheit (%) 97%