Learn More
2-Brom-1-(4-phenoxyphenyl)Ethanon, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032464
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 28179-33-1
Summenformel C14H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.14
MDL-Nummer MFCD01419855
InChI-Schlüssel RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
PubChem CID 14797675
IUPAC-Name 2-bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 250 mg
Formelmasse 291.14
Reinheit (%) 90%