Learn More
2-Brom-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 296.19 |
Reinheit (%) | 90% |