Learn More
2-(Boc-amino)benzenboronsäure-Pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442210
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159624-15-4
Summenformel C17H26BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 319.208
MDL-Nummer MFCD03411943
InChI-Schlüssel LVHGGVGVAUJQBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2773231
IUPAC-Name tert-Butyl N-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 5 g
Formelmasse 319.21
Reinheit (%) 97%