Learn More
2-Benzylpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463414
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
2-Benzylpyridine is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Benzylpyridin wird bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-82-6
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.23
MDL-Nummer MFCD00006352
InChI-Schlüssel PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenylmethyl, pyridine, 2-benzyl, 2-phenylmethyl pyridine, unii-ew2n4v60mq, 2-benzyl-pyridine, ew2n4v60mq, benzylpyridine, 2-benzylpyridine, pyridine, phenylmethyl, 5-20-07-00556 beilstein handbook reference
PubChem CID 7581
IUPAC-Name 2-Benzylpyridin
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzylpyridine
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 1.054
Siedepunkt 140°C to 143°C (11 mmHg)
Flammpunkt 125°C (257°F)
Brechungsindex 1.579
Menge 50 g
Beilstein 115875
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Benzylpyridine