Learn More
2-Aminothiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It can be heated to produce 2-trifluoromethyl-3H-quinazoline-4-thione in the presence of reagent molecular sieves and solvent CHCl3 with reaction time of 2 hours. It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann erhitzt werden, sodass in Gegenwart von Reagenzmolekularsieben und des Lösungsmittels CHCl mit einer Reaktionszeit von 2 Stunden 3-2Trifluormethyl-3H-Chinazolin-4-Thion produziert wird. Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Kann erhitzt werden, sodass in Gegenwart von Reagenzmolekularsieben und des Lösungsmittels CHCl mit einer Reaktionszeit von 2 Stunden 3-2Trifluormethyl-3H-Chinazolin-4-Thion produziert wird. Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminothiobenzamide |
Schmelzpunkt | 115°C to 120°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 152.21 |
Reinheit (%) | 97% |