Learn More
2-Aminothiazol-5-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde |
CAS | 1003-61-8 |
Schmelzpunkt | ∽160°C (decomposition) |
Summenformel | C4H4N2OS |
MDL-Nummer | MFCD02179570 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | 2-amino-5-formylthiazole, 2-aminothiazole-5-carbaldehyde, 2-aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-amino-thiazole-5-carbaldehyde, 2-amino-5-formyl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, zlchem 77, pubchem8904, 5-formyl-2-aminothiazole |
InChI-Schlüssel | HZKMBJCDAXLMDN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=C(SC(=N1)N)C=O |