Learn More
2-(Aminomethyl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354566
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22990-77-8
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00129011
InChI-Schlüssel RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine
PubChem CID 90865
IUPAC-Name Piperidin-2-ylmethanamin
SMILES NCC1CCCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Aminomethyl)piperidine
Dichte 0.942
Siedepunkt 63°C to 66°C (12 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.485
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 102994
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%