Learn More
2-Aminobenzophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminobenzophenone |
Schmelzpunkt | 105°C to 108°C |
Siedepunkt | 280°C |
Flammpunkt | 240°C (464°F) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 743425 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in DMSO,Methanol. |
Formelmasse | 197.24 |
Reinheit (%) | 98% |