Learn More
2-Aminobenzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 65°C to 70°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 8548809 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Formelmasse | 219.09 |
Reinheit (%) | 97% |