Learn More
2-Aminobenzamid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477806
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2-Aminobenzamide is used as an acetyldehyde scavenger in PET bottles. It is also used as an intermediate for ag chemicals, dyes, pharmaceuticals, blowing agents, and fine organic chemicals. In lubricating oils for supersonic jet engines, inhibits copper and magnesium corrosion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminobenzimid wird als Acetyldehyd-Spülmittel in PET-Flaschen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für ag-Chemikalien, Farbstoffe, Pharmazeutika, Blasstoffe und feine organische Chemikalien verwendet. In Schmierölen für Überschallstrahltriebwerke verhindert Kupfer- und Magnesiumkorrosion.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Ether und Benzol. Sehr löslich in Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-68-6
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.154
MDL-Nummer MFCD00007981
InChI-Schlüssel PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
PubChem CID 6942
IUPAC-Name 2-Aminobenzamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzamide
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Siedepunkt 300°C
Flammpunkt 198°C (388°F)
Menge 500 g
Beilstein 508509
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and alcohol. Slightly soluble in ether and benzene. Very soluble in ethyl acetate.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) ≥98%