Learn More
Molecular Probes™ 2-Aminoacridon, Hydrochlorid
Click to view available options
Menge:
25 mg
Verpackung:
Je 1
Beschreibung
2-Aminoacridon Ist ein kleines, aminhaltiges Fluorophor, das zur Kennzeichnung von reduzierenden Zuckern, Oligosacchariden und Glykosphingolipiden verwendet wird. Subpicomolar Nachweis der derivatisierten Produkte durch fluorophor-gestützte Kohlenhydratelektrophorese (FACE) wurde beschrieben. Weitere wichtige Anwendungen für diesen Farbstoff sind Kapillarelektrophorese (CE) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
CAS | 27918-14-5 |
Farbe | Grün |
Verpackung | Je 1 |
Summenformel | C13H10N2O |
Menge | 25 mg |
Synonym | 2-Aminoacridon, 2-Aminoacridin-9 10h-eins, 2-Amino-9 10h-Acridinon, 9 10h-Acridinon, 2-Amino, amac, 2-Amino-10h-Acridin-9 -eins, 2-Amino-9-Acridon, bidd:gt0473, 2-Amino-10-Hydroacridin-9-eins, 2-amino-10-hydroacridin-9-one |
InChI-Schlüssel | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
Molekulargewicht (g/mol) | 210.24 |
PubChem CID | 121965 |
ChEBI | CHEBI:31076 |