Learn More
2-Amino-6-Methyl-4 (3 H)-Chinazolon, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343586
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50440-82-9
Summenformel C9H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 175.191
MDL-Nummer MFCD00236015
InChI-Schlüssel DJYDUJAKTAWKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolone, 2-amino-6-methyl-3h-quinazolin-4-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolinone, acmc-1aogs, chembl7222, 2-amino-4-hydroxy-6-methylquinazoline, 2-amino-6-methylquinazolin-4 1h-one, 6-methyl-2-aminoquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-3-hydroquinazolin-4-one
PubChem CID 4151444
IUPAC-Name 2-Amino-6-methyl-1H-chinazolin-4-on
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=NC2=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Beilstein 609421
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 96%