Learn More
2-Amino-6-chlorpyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498518
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2-Amino-6-chloropyrazine is used in the preparation of A2B adenosine receptor antagonists and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-Chlorpyrazin wird bei der Herstellung von A2B-Adenosin-Rezeptor-Antagonisten und anderen biologisch aktiven Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33332-28-4
Summenformel C4H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 129.547
MDL-Nummer MFCD00055024
InChI-Schlüssel JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
PubChem CID 118458
IUPAC-Name 6-Chlorpyrazin-2-Amin
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chloropyrazine
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest