Learn More
2-Amino-5-Trifluormethyl-1,3,4-Thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole |
Schmelzpunkt | 222°C to 227°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 513140 |
Formelmasse | 169.13 |
Reinheit (%) | 98% |