Learn More
2-Amino-5-nitrophenol 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Amino-5-nitrophenol has been used as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides, as semi permanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products, in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents. Also used as a reactant for, diazotation and coupling reactions, preparation of biologically and pharmacologically active molecules. It is also applied in hair dyes and to make azo dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Amino-5-wurde als Ausgangsmaterial für die Synthese von (Z)-2-(substituiertem Aryl)-N-(3-oxo-4-(substituiertem Carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl)-hydrazincarbonsäureamiden, als halbfestes (nicht-oxidatives) Haarfärbemittel und als Toner in permanenten (oxidativen) Haarfärbemittel, in der Synthese von Serien von 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-onen, antikonvulsiven Mitteln verwendet. Wird auch als Reaktant für Diazotations- und Kopplungsreaktionen, die Vorbereitung biologisch und pharmakologisch aktiver Moleküle verwendet. Es wird auch in Haarfärbemitteln und zur Herstellung von Azofarbstoffen aufgetragen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in Alkohol, Benzol, Aceton und Diethylether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-nitrophenol |
Schmelzpunkt | ∼200°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 972974 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in alcohol,benzene,acetone,and diethyl ether. |
Formelmasse | 154.13 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only