Learn More
2-Amino-5-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348355
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6705-03-9
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
MDL-Nummer MFCD00016509
InChI-Schlüssel UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyanthranilic acid, 2-amino-5-methoxybenzoicacid, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methoxy, pubchem2544, acmc-1b7jp, 5-methoxy anthranilic acid, 5-methoxyanththranillic acid, ksc495k4p, anthranilic acid, 5-methoxy
PubChem CID 277930
IUPAC-Name 2-amino-5-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 1 g
Beilstein 777690
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) ≥98%