Learn More
2-Amino-4-thiazolessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445547
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29676-71-9
Summenformel C5H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.175
MDL-Nummer MFCD00010068
InChI-Schlüssel DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-thiazoleacetic acid, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazol-4-acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl-acetic acid, 2-aminothiazole-4-acetic acid, unii-qsh3o4tnjt, 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 34665
IUPAC-Name 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Ethansäure
SMILES C1=C(N=C(S1)N)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
Schmelzpunkt ∼130°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 127415
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 97%