Learn More
2-Amino-4-phenylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-phenylthiazole |
Schmelzpunkt | 148°C to 152°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 128609 |
Formelmasse | 176.24 |
Reinheit (%) | 98% |