Learn More
2-Amino-4-(Methoxycarbonyl)benzenboronsäurehydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470496
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-55-7
Summenformel C8H11BClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.439
MDL-Nummer MFCD02258941
InChI-Schlüssel IDUSDMZTKZZVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, hcl, 2-amino-4-methoxycarbonylphenyl boronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonylphenylboronic acid hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl boronic acid hydrochloride, 2-borono-5-methoxycarbonyl aniline hydrochloride, 4-methoxycarbonyl-2-aminophenylboronic acid hydrochloride, methyl 3-amino-4-boronobenzoate hydrochloride, 2-amino-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid hydrochloride
PubChem CID 16427083
IUPAC-Name (2-amino-4-methoxycarbonylphenyl)boronsäure;Hydrochlorid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)N)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 200°C to 204°C
Menge 250 mg
Formelmasse 231.44
Reinheit (%) 95%