Learn More
2-Amino-4-Chlorothiophenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-chlorothiophenol |
Schmelzpunkt | 52°C to 59°C |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1759 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 159.64 |
Reinheit (%) | 96% |