Learn More
2-Amino-4-Chlorothiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418867
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2586-93-8
Summenformel C7H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.657
MDL-Nummer MFCD16658869
InChI-Schlüssel LTKVCPVQNOQNKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chlorothiobenzamide, 2-amino-4-chlorobenzothioamide, 2-amino-4-chloro-thiobenzoic acid amide, #
PubChem CID 5373383
IUPAC-Name 2-Amino-4-chlorbenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chlorothiobenzamide
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 186.66
Reinheit (%) 97%