Learn More
2-Amino-3-chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10447012
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS 6388-47-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190°C to 195°C
Farbe Grau oder Tan-Gelb bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6ClNO2
Strukturformel C6H3ClNH2COOH
MDL-Nummer MFCD00134229
Menge 1 g
Synonym 3-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-chloro, 2-amino-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 3-chloro, 2-amino-3-chlorobenzoicacid, pubchem4639, 3-chloroanthranilicacid, acmc-209nj4, amino-3-chlorobenzoic acid
InChI-Schlüssel LWUAMROXVQLJKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1C(O)=O
IUPAC-Name 2-Amino-3-Chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
PubChem CID 80807
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.