Learn More
2-Amino-3,6-dichlorobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und findet auch Verwendung in der chemischen Forschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Natriumhypochlorit.
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und findet auch Verwendung in der chemischen Forschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Natriumhypochlorit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 150°C to 154°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3266879 |
Synonym | benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 206.03 |
Reinheit (%) | 95% |