Learn More
2-Amino-2-methyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-2-methyl-1-propanol |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 31.0°C to 32.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9300g/mL |
Siedepunkt | 165.0°C |
Flammpunkt | 67°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Amino-2-methyl-1-propano
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Amino-2-methyl-1-propanol