Learn More
2-Allyl-N-Boc-L-Glycindicyclohexylaminsalz, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469545
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Allyl-N-Boc-L-Glycin-Dicyclohexylaminsalz wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143979-15-1
Summenformel C22H40N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 396.572
MDL-Nummer MFCD01321013
InChI-Schlüssel VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
Synonym dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
PubChem CID 2755982
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin; (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ensäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt
Menge 5 g
Formelmasse 396.57
Reinheit (%) 95%