Learn More
2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499015
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Acetyl-7-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81885-67-8
Summenformel C11H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.246
MDL-Nummer MFCD10016667
InChI-Schlüssel XWVFMJLNNGXNSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-7-amino-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethanone, 2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-amine, 2-acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-isoquinolinamine, 2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro, 1-7-amino-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl ethanone, n-acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1-7-amino-3,4-dihydro-2 1h-isoquinolinyl ethanone, 1-7-amino-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethan-1-one, ethanone, 1-7-amino-3,4-dihydro-2 1h-isoquinolinyl, 1-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 12811352
IUPAC-Name 1-(7-Amino-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-2-yl)Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'