Learn More
2'-Acetonaphthon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10574091
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93-08-3
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00004108
InChI-Schlüssel XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 7122
ChEBI CHEBI:52364
IUPAC-Name 1-naphthalen-2-ylethan
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Acetonaphthone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 300.0°C to 301.0°C
Flammpunkt 168°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C10H7COCH3
Menge 100 g
Beilstein 07, 402
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fin kristallines Pulver and Stückchen
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2'-Acetonaphthone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.