Learn More
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435879
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Kupfer
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline is used as a reagent for the colorimetric determination of copper and acts as a chelating agent. It is also used in the synthesis of arly ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin wird als Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Kupfer verwendet und dient als Chelatbildner. Es wird auch bei der Synthese von Aryl-Ketonen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Schwerpetroleum. Löslich in Methanol, Ethanol, Aceton, Äther und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 484-11-7
Summenformel C14H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 208.264
MDL-Nummer MFCD00004973
InChI-Schlüssel IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym neocuproine, neocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl, 2,9-dimethylphenanthroline, 2,9-dimethyl-o-phenanthroline, neo-cuproin, neocuproine hemihydrate, dmphen, unii-8e7d2sh3bv, 8e7d2sh3bv
PubChem CID 65237
IUPAC-Name 2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 159°C to 164°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6449
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and light petroleum; Soluble in methanol,ethanol,acetone,ether and benzene.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Name des Produkts
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >