Learn More
2,7-Dinitrofluoren, 98 %
Artikelnummer. 11498277
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5405-53-8
Summenformel C13H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 256.217
MDL-Nummer MFCD00001121
InChI-Schlüssel IHZCVUBSTYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dinitrofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dinitro, fluorene, 2,7-dinitro, ccris 2909, fluorene,7-dinitro, acmc-1cuci, 9h-fluorene,7-dinitro, 9h-fluorene,2,7-dinitro, 4-05-00-02153 beilstein handbook reference
PubChem CID 21502
IUPAC-Name 2,7-dinitro-9H-fluoren
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C3=C1C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dinitrofluorene
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2057852
Formelmasse 256.22
Reinheit (%) 98%