Learn More
2,7-Dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560731
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-17-2
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00004085
InChI-Schlüssel DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
PubChem CID 11397
IUPAC-Name naphthalin-2,7-diol
SMILES OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 7-Dihydroxynaphthalene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184°C to 189°C
Farbe Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H6(OH)2
Menge 25 g
Beilstein 06, 985
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,7-Dihydroxynaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.