Learn More
2,6-Diphenylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10264661
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2432-11-3
Summenformel C18H14O
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
MDL-Nummer MFCD00009716
InChI-Schlüssel ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol, acmc-1ccsf
PubChem CID 75512
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diphenylphenol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98°C to 103°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H4)2C6H3OH
Menge 5 g
Beilstein 06, III, 3631
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
Formelmasse 246.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diphenylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.