Learn More
2,6-Dinitrotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dinitrotoluene |
Schmelzpunkt | 58°C to 65°C |
Siedepunkt | 285°C |
Flammpunkt | 207°C (404°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3454 |
Beilstein | 2052046 |
Formelmasse | 182.14 |
Reinheit (%) | 97% |