Learn More
2,6-Dimethylphenylisocyanid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,6-Dimethylphenyl isocyanate is used in the preparation of homoleptic metallaamidine complex, derivatized bets-cyclodextrins. It is used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography. It is also involved in the preparation of tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII) and 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethylphenyl isocyanide |
Schmelzpunkt | 73°C to 74°C |
Menge | 1 g |
Geruch | Unpleasant |
Physikalische Form | Kristallin |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 131.18 |
Sicherheit und Handhabung
- 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Xylyl isocyanide