Learn More
2,6-Dimethyl-4-Pyron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495153
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
2,6-Dimethyl-4-pyrone is used as a chemical and organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethyl-4-Pyron wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei normalen Temperaturen und unter normalem Druck stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1004-36-0
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD00006579
InChI-Schlüssel VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
PubChem CID 13862
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyran-4-on
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-4-pyrone
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Siedepunkt 248°C to 250°C
Menge 10 g
Beilstein 107418
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%