Learn More
2',6-Dihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332229
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92439-20-8
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.241
MDL-Nummer MFCD00017676
InChI-Schlüssel YCGXYGWBHFKQHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,2'-dihydroxyflavone, 2',6-dihydroxyflavone, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 688661
IUPAC-Name 6-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6-Dihydroxyflavone
Menge 1 g
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 97%