Learn More
2,6-Difluor-3-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,6-Difluoro-3-nitrotoluol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2,6-Difluoro-3-nitrotoluol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 173.12 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |