Learn More
2,6-Dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410173
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2402-78-0
Summenformel C5H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 147.99
MDL-Nummer MFCD00006244
InChI-Schlüssel FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
PubChem CID 16989
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloropyridine
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Siedepunkt 211°C
Geruch Unpleasant
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 108664
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 98%