Learn More
2,6-Dichlorphenol-indophenol-natriumsalz-Hydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635120
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
≥97.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, AT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-45-1
Summenformel C12H6Cl2NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.07
MDL-Nummer MFCD00150014
InChI-Schlüssel FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-Dichlorindophenol-Natriumsalz, 2,6-Dichlorphenolindophenol-Natriumsalz, Tillmans Reagenz, 2,6-Dichlorindophenol-Natrium, Natrium-2,6-dichlorindophenol, Natrium-2,6-dichlorindophenolat, 2,6-Dichlorindophenol, Natriumsalz, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
IUPAC-Name Natrium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]phenolat
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorindophenol-Natriumsalzhydrat
Menge 1 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3641229
Formelmasse 290.08 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) ≥97 % (berechnet auf Grundlage der Trockensubstanz, AT)